Beschreibung
KECK™ spherical ground joint clamps represent a favourable alternative to conventional spherical ground joint clamps made of metal. They are easy to put on and take off. The good spring properties of the POM material prevent scratching of the glass surface. An important contribution to safety in the laboratory. The different colours make the sizes easy to distinguish from each other.
- Excellent dimensional stability and good spring properties
- No damage to the glass surface during attachment unlike conventional wire clamps
- Easy, safe and quick to put on and take off
- Colour coding per size
- Cost-effective alternative to conventional spherical ground joint clips made of metal
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 100 |
| Material | POM |
| For Use With (Equipment) | Securing of Spherical Ground Joints |
| For Use With (Application) | Securing of spherical ground joints |
| Color | Dark Red |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.