Få mere at vide
DWK Life Sciences™ KECK™ Clip for Spherical Joints, POM, S
Artikelnummer. 15804698 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Color:
Dark Blue
Dark Red
Light Blue
Orange
Purple
Pakningsstørrelse:
Pack of 100
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15804698
Brand: DWK Life Sciences™ 286340707
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
KECK™ spherical ground joints ensure a secure connection.
KECK™ spherical ground joint clamps represent a favourable alternative to conventional spherical ground joint clamps made of metal. They are easy to put on and take off. The good spring properties of the POM material prevent scratching of the glass surface. An important contribution to safety in the laboratory. The different colours make the sizes easy to distinguish from each other.
  • Excellent dimensional stability and good spring properties
  • No damage to the glass surface during attachment unlike conventional wire clamps
  • Easy, safe and quick to put on and take off
  • Colour coding per size
  • Cost-effective alternative to conventional spherical ground joint clips made of metal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Quantity 100
Material POM
For Use With (Equipment) Securing of Spherical Ground Joints
For Use With (Application) Securing of spherical ground joints
Color Dark Blue
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.