Beschreibung
Features:
- Temperature range: 0 to 70°C
- Up to 40% lower energy consumption compared to the previous model
- Energy-efficient cooling with modern inverter cooling unit
- Cooling with climate-neutral R-600a refrigerant
- Door heating to prevent condensation
- Housing design with HIT technology
- Interior made completely of stainless steel
- Inner doors made of metal oxide-coated safety glass
- Two racks made of stainless steel
- Large access port with silicone plug
- Floor-standing units featuring robust twin casters with brakes at the front
- Stackable tabletop units with a volume of up to 130 L
- Simple programming of a second set temperature value
- Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
- Class 3.3 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and acoustic alarms
- Unit self-test for comprehensive status analysis
- Data interfaces include ethernet and USB
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Capacity (Metric) | 127 L |
| Chamber Material | Stainless Steel (304/1.4301) |
| CO2 Sensor Technology | IR Sensor |
| Convection Type | APT.Line Preheating Chamber Technology |
| Lighting | No |
| Material | Stainless Steel |
| No. of Shelves | 2 |
| Oxygen Control | Not Included |
| Plug Type | CEE |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?