Learn More
Nordvlies Katrin Basic Toilet 250
Product Code. 15730937
Click to view available options
Color:
White
Unit Size:
64 rolls
Product Code. 15730937
Brand: Nordvlies 16950
Only null left
Add to basket
Add to basket
Basic Toilet 250 is conventional toilet paper for everyday use.
  • Conventional toilet paper for everyday use
  • 2-Ply, natural white
  • Lenght: 250 sheets, 29 m
  • Good, absorbent paper for maximum comfort
  • Certified under the Nordic Swan Eco Label
  • All Katrin toilet papers are made from high quality fibers and have been proven, via Dissolving test 90 seconds, Metsä Tissue 02 method, to break down and dissolve quickly and efficiently in water, under normal usage conditions
  • Certified under the EU Flower Eco Label
Specifications
Product Type Toilet Paper
Length (Metric) 29 m
Certifications/Compliance Nordic Swan Eco Label
Color White
For Use With (Equipment) Katrin System Toilet Dispenser
Packaging Quantity 250 Sheets
Ply 2-ply
Product Content Correction
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis