Learn More
Beskrivelse
- Extra-soft ear cushions can be worn for long periods of time without irritation
- Shorter headband is suitable for widths up to 14.5 cm
- Easily adjustable for an individualized fit
- Lightweight, compact design
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Pink |
| ANSI S3.1974 | No |
| Cushion Color | Black |
| Headband Cushion | Yes |
| Model | K Series |
| Width (Metric) | ≤14.5 cm |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 29 dB |
| Corded | No |
| Product Type | Ear Muffs |
| Disposable | Reusable |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?