Learn More
Emma Safety Footwear Jordan S1P Denim Shoe
Description
- S1P-Safety shoe with sole plate for dry work
- Metal Free
- The Jordan is a street inspired safety boot. Its unique heel design is highly supportive and ideal for climbing pallets, ladders and in and out of truck cabs - even when wet.
- The protective insole protects from sharp objects like nails and shards of metal.
- This sneaker with fiberglass toe cap, is finished with robust denim. DenimX laces with a story. Made from recycled jeans for our circular safety shoes.
- Industries:
- Logistics & transport
- Electronics
- Manufacturing
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | ISO 20345:2011 |
| Closure Type | Laces |
| Color | Blue |
| For Use With (Application) | Logistics and Transport, Electronics, Manufacturing |
| Lace Material | Denim |
| Liner Material | Hydro-Tec Antibacterial |
| Material | Denim, Nubuck |
| Size | 45 |
| Fit | Standard Width |
| Ankle Style | High |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?