Learn More
JNK1 Monoclonal Antibody (OTI4F9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
2832.96 NOK - 6331.68 NOK
Especificaciones
| Antigen | JNK1 |
|---|---|
| Clone | OTI4F9 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17568124
|
Origene Technologies
TA813293S |
30 μL |
2832.96 NOK
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17548124
|
Origene Technologies
TA813293 |
100 μL |
6331.68 NOK
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descripción
JNK1 Monoclonal antibody specifically detects JNK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| JNK1 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| AI849689; c-Jun N-terminal kinase 1; FLJ12099; FLJ33785; JNK; JNK1; JNK1 beta1 protein kinase; jnk1a-1; JNK1A2; JNK21B1/2; JNK3; JNK3A; JNK-46; JUN N-terminal kinase; MAP kinase 10; MAP kinase 8; MAPK 10; MAPK 8; MAPK10; Mapk8; mapk8 protein; mapk8b; MGC50974; mitogen activated protein kinase 8; mitogen-activated protein kinase 8; mitogen-activated protein kinase 8 isoform JNK1 alpha1; mitogen-activated protein kinase 8 isoform JNK1 beta2; mitogen-activated protein kinase 8b; MK10; OTTHUMP00000019552; p493F12; p54 gamma; p54bSAPK; Phospho-JNK; PRKM10; PRKM8; protein kinase JNK1; protein kinase mitogen-activated 8; SAPK gamma; SAPK1; SAPK1C; stress-activated protein kinase 1; stress-activated protein kinase 1c; Stress-activated protein kinase JNK1; zgc:112379 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 39-402 of human JNK1 (NP_002744) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| MAPK8 |
| OTI4F9 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| P45983, P49185, Q91Y86 | |
| 116554, 26419, 5599 | |
| IgG1 | |
| Protein A/G | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto