Learn More
JK184, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496156
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
16496156 100 mg 100mg
16488327 5 mg 5mg
16435638 10 mg 10mg
16411807 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16496156 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13307
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress JK184 is a potent Hedgehog (Hh) pathway inhibitor with IC50 of 30 nM in mammalian cells.
JK184 is a potent Hedgehog (Hh) pathway inhibitor with IC50 of 30 nM in mammalian cells.
Spezifikation
Chemical Name or Material JK184
CAS 315703-52-7
Color Pink
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H18N4OS
Quantity 100 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 50 mg/mL (142.68 mM)
SMILES CC1=C(C2=CSC(NC3=CC=C(OCC)C=C3)=N2)N4C=CC=CC4=N1
Molecular Weight (g/mol) 350.44
Formula Weight 350.44
Percent Purity 99.37%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen