Learn More
Jenway™ Power Supply
Click to view available options
For Use With (Equipment):
73 Series Spectrophotometers
Conditionnement:
Each
Description
Plug type: UK plug
Spécification
Spécification
| Product Type | Power Supply |
| For Use With (Equipment) | 73 Series Spectrophotometers |
| Voltage | 24 V |
| Electrical Requirements | 24 V, 65 W |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu