Learn More
Emma Safety Footwear Jack S1P Denim Shoe
Descripción
- S1P-Safetyshoe with sole plate for dry work
- Metal Free
- Its unique heel design is highly supportive and ideal for climbing pallets, ladders and in and out of truck cabs - even when wet.
- The protective insole protects from sharp objects like nails and shards of metal.
- This sneaker with fiberglass toe cap, is finished with robust denim. DenimX laces with a story. Made from recycled jeans for our circular safety shoes.
- Industries:
- Logistics & transport
- Electronics
- Manufacturing
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | ISO 20345:2011 |
| Closure Type | Laces |
| Color | Blue |
| For Use With (Application) | Logistics and Transport, Electronics, Manufacturing |
| Liner Material | Hydro-Tec Antibacterial |
| Material | Denim, Nubuck |
| Size | 47 |
| Fit | Standard Width |
| Ankle Style | Low-cut |
| Product Type | Safety Shoe |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?