Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and Cone
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Descripción
- Solidly constructed for use with vacuum manifolds
- Designed for use with Schlenk lines
- Includes fine thread tap and cone
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) | 25 mL |
| For Use With (Equipment) | Vacuum manifolds and Schlenk lines |
| Includes | Fine thread tap and cone |
| Product Type | Schlenk Flask |
| Socket Joint | Size: 19 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido