Learn More
Ixazomib citrate, MedChemExpress
Product Code. 16493978
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Product Code. 16493978
Brand: Medchem Express HY10452
MedChemExpress Ixazomib citrate (MLN9708) is a reversible inhibitor of the chymotrypsin-like proteolytic β5 site of the 20S proteasome with an IC50 of 3.4 nM and a Ki of 0.93 nM.
Ixazomib citrate (MLN9708) is a reversible inhibitor of the chymotrypsin-like proteolytic β5 site of the 20S proteasome with an IC50 of 3.4 nM and a Ki of 0.93 nM.
Specifications
Chemical Name or Material Ixazomib citrate
Physical Form Solid
CAS 1239908-20-3
Color White
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C20H23BCl2N2O9
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Synonym MLN9708
Solubility Information DMSO : 250 mg/mL (483.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1(CC(O)=O)OB([C@@H](NC(CNC(C2=CC(Cl)=CC=C2Cl)=O)=O)CC(C)C)OC1=O
Molecular Weight (g/mol) 517.12
Formula Weight 517.12
Percent Purity 95.0%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt