Learn More
Ixazomib citrate, MedChemExpress
Description
Ixazomib citrate (MLN9708) is a reversible inhibitor of the chymotrypsin-like proteolytic β5 site of the 20S proteasome with an IC50 of 3.4 nM and a Ki of 0.93 nM.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Ixazomib citrate |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 1239908-20-3 |
| Color | White |
| Quantity | 5 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H23BCl2N2O9 |
| For Use With (Application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | MLN9708 |
| Solubility Information | DMSO : 250 mg/mL (483.45 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?