Learn More
IVNS1ABP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 14741-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16893534
  • 4836.10 NOK / 150µL
Description
IVNS1ABP is a protein coding gene involved in many cell functions, including pre-mRNA splicing, the aryl hydrocarbon receptor (AHR) pathway, F-actin organization and protein ubiquitination. Plays a role in the dynamic organization of the actin skeleton as a stabilizer of actin filaments by association with F-actin through Kelch repeats. Protects cells from cell death induced by actin destabilization. Functions as modifier of the AHR/Aryl hydrocarbon receptor pathway increasing the concentration of AHR available to activate transcription. In addition, functions as a negative regulator of BCR(KLHL20) E3 ubiquitin ligase complex to prevent ubiquitin-mediated proteolysis of PML and DAPK1, two tumor suppressors. Inhibits pre-mRNA splicing (in vitro).; (Microbial infection) involved in the alternative splicing of influenza A virus M1 mRNA through interaction with HNRNPK, thereby facilitating the generation of viral M2 protein.
Specifications
Specifications
IVNS1ABP
Polyclonal
Unconjugated
IVNS1ABP
ARA3, FLARA3, HSPC068, IVNS1ABP, KIAA0850, ND1, NS 1, NS1, NS1 binding protein, NS1 BP, NS1BP
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10625, 117198, 289089
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q920Q8, Q9Y6Y0
Ivns1abp
IVNS1ABP Fusion Protein Ag6412
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt