Description
Specificity: Human ITGA5 & ITGB1 Heterodimer.
Specifications
Specifications
| Antigen | ITGA5/ITGB1 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 05 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with no preservative |
| Gene | ITGA5 |
| Gene Accession No. | P05556, P08648 |
| Gene Alias | 4633401G24Rik; AA409975; AA960159; Beta OL; beta oligodendroglia; CD29; CD49 antigen-like family member E; Cd49e; ENSMUSG00000051907; fibronectin receptor alpha polypeptide; fibronectin receptor subunit alpha; Fibronectin receptor subunit beta; fibronectin receptor, alpha polypeptide; fibronectin receptor, alpha subunit; FNRA; FNRB; glycoprotein IIa; Gm9863; gpIIa; integrin alpha 5; integrin alpha 5 (fibronectin receptor alpha); integrin alpha-5; Integrin alpha-5 heavy chain; Integrin alpha-5 light chain; Integrin alpha-F; integrin beta 1; integrin beta 1 (fibronectin receptor beta); Integrin beta1; integrin beta-1; integrin subunit alpha 5; integrin subunit beta 1; integrin VLA-4 beta subunit; integrin VLA-4 subunit beta; integrin, alpha 5 (fibronectin receptor, alpha polypeptide); integrin, beta 1; integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12); Itga5; Itga5_retired; ITGB1; MDF2; MSK12; very late activation protein 5, alpha subunit; very late activation protein, beta polypeptide; VLA-4 subunit beta; VLA5; VLA-5; VLA5A; VLAB; VLA-BETA |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?