Learn More
Isovaleric anhydride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15234864 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 mL
100 mL
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100mL
25mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15234864
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 451090250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1468-39-9
Molecular Formula C10H18O3
Molecular Weight (g/mol) 186.25
MDL Number MFCD00015051
InChI Key FREZLSIGWNCSOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovaleric anhydride, 3-methylbutanoic anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, 1,1'-anhydride, isovalericanhydride, isovaleriansaureanhydrid, iso-pentanoic anhydride, acmc-209cxm, isovaleric anhydride gc, butanoic acid,3-methyl-,1,1'-anhydride
PubChem CID 73847
IUPAC Name 3-methylbutanoyl 3-methylbutanoate
SMILES CC(C)CC(=O)OC(=O)CC(C)C
Specifica
Density 0.9400g/mL
Boiling Point 215°C
Flash Point 91°C
Assay Percent Range 94% min
Packaging Glass bottle
Quantity 25 mL
Specific Gravity 0.94
Solubility Information Solubility in water: hydrolyses
Formula Weight 186.25
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Isovaleric anhydride
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isovaleric anhydride
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Substances and mixtures corrosive to metals Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H290-May be corrosive to metals.
Consigli di prudenza
  • P234-Keep only in original container.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P390-Absorb spillage to prevent material damage.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato