Learn More
Isovaleric Acid Ethyl-d5 Ester, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Isovaleric Acid Ethyl-d5 Ester |
| CAS | 1082581-99-4 |
| Molecular Formula | C7H9D5O2 |
| Quantity | 250 mg |
| Synonym | 3-Methylbutanoic Acid Ethyl-d5 Ester, 3-Methylbutyric Acid Ethyl-d5 Ester, Ethyl-d5 3-Methylbutanoate, Ethyl-d5 3-Methylbutyrate, Ethyl-d5 Isopentanoate, Ethyl-d5 Isovalerate, Isopentanoic Acid Ethyl-d5 Ester, NSC 8869-d5 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H14O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3/i1D3,4D2 |
| SMILES | O=C(CC(C)C)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Molecular Weight (g/mol) | 135.22 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?