Learn More
Isosorbide mononitrate, MedChemExpress
Description
Isosorbide mononitrate(Isosorbide-5-mononitrate) is a nitrate-class compound used for angina pectoris
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Isosorbide mononitrate |
| CAS | 16051-77-7 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C6H9NO6 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Isosorbide-5-mononitrate |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (523.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (261.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=[N+]([O-])O[C@H]1[C@](OC[C@@H]2O)([H])[C@]2([H])OC1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 191.14 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?