Learn More
Isopropyl Methanesulfonate, TRC
Artikelnummer. 17934025
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
17934025 25 g 25g
17983255 1 g 1g
17913565 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17934025 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI87220025G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 926-06-7
Molecular Formula C4 H10 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 138.19
Synonym Methanesulfonic acid 1-methylethyl ester, Methanesulfonic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Propyl methanesulfonate, Isopropyl mesylate, Isopropyl methanesulfonate, Isopropyl methanesulphonate
IUPAC Name propan-2-yl methanesulfonate
SMILES CC(C)OS(=O)(=O)C
Tekniske data
Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C4H10O3S/c1-4(2)7-8(3,5)6/h4H,1-3H3
Formula Weight 138.0351
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Isopropyl Methanesulfonate
Grade GC
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.