Learn More
Isophthalaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11482448
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11482448
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15788.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 626-19-7 | C8H6O2 | 134.134 g/mol
Isophthalaldehyde is used in the synthesis of binuclear ruthenium complex. It participates in base-catalyzed Knoevenagel condensation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Isophthalaldehyde is used in the synthesis of binuclear ruthenium complex. It participates in base-catalyzed Knoevenagel condensation reaction.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Air sensitive. Store at room temperature. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-19-7
Molecular Formula C8H6O2
Molecular Weight (g/mol) 134.134
MDL Number MFCD00003372
InChI Key IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthalaldehyde, m-phthalaldehyde, 1,3-benzenedicarboxaldehyde, 1,3-benzenedialdehyde, isophtaldehydes, isophthaldehyde, isophthaldialdehyde, isophtaldehydes french, isophthalic dicarboxaldehyde, unii-lu162b2n9x
PubChem CID 34777
IUPAC Name benzene-1,3-dicarbaldehyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C=O
Spécification
Melting Point 85°C to 91°C
Boiling Point 136°C (17 mmHg)
Quantity 5 g
Beilstein 1561038
Sensitivity Air Sensitive
Solubility Information Slightly soluble in water.
Formula Weight 134.13
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Isophthalaldehyde
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis