Learn More
Isophorone Diisocyanate, TRC
Specifications
Specifications
| Quantity | 50 mL |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H18N2O2/c1-11(2)4-10(14-9-16)5-12(3,6-11)7-13-8-15/h10H,4-7H2,1-3H3 |
| Formula Weight | 222.1368 |
| Chemical Name or Material | Isophorone Diisocyanate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?