Learn More
Alfa Aesar™ Isopentyl mercaptan, 97%
Specifications
Spezifikation
| Density | 0.835 |
| Boiling Point | 117°C to 118°C |
| Flash Point | 19°C (66°F) |
| Refractive Index | 1.443 |
| Quantity | 100 mL |
| UN Number | UN1111 |
| Beilstein | 635659 |
| Sensitivity | Air Sensitive |
| Formula Weight | 104.22 |
| Percent Purity | 97% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?