Learn More
Iron Isotopic Standard: Fe @ 10 μg/mL in 2% HNO3 (Enriched in Fe-57), VHG™
Description
Iron Isotopic Standard: Fe @ 10 μg/mL in 2% HNO3 (Enriched in Fe-57)
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Iron 57 |
| CAS | 14762-69-7 |
| Methods | ICP-MS |
| Analyte or Component Names | Iron 57 |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | 57Fe |
| Synonym | 57Fe |
| SMILES | [57Fe] |
| IUPAC Name | Iron 57 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?