Learn More
Iron(II) titanium oxide, 99.8+% (metals basis)
Código de producto. 11312238
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 g
250 g
missing translation for 'unitSize'
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11312238 50 g 50g
11322238 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11312238 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 013137.18
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 12022-71-8
Iron(II) titanium oxide is used as a chief source of titanium. It is also used to prepare titanium dioxide by reacting sulfuric acid to get titanium oxygen sulfate followed by hydrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 12022-71-8
MDL Number MFCD00064704
Synonym Iron(II) titanate
Especificaciones
Physical Form Powder
Quantity 50 g
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 151.75
Percent Purity ≥99.8%
Odor Odorless
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Iron(II) titanium oxide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.