Learn More
Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 250 g |
| Linear Formula | FeCl2 · 4H2O |
| UN Number | 3260 |
| Formula Weight | 198.81g/mol |
| Percent Purity | 98% |
| Grade | ReagentPlus |
| Vapor Pressure | 10mmHg (693°C) |
| Chemical Name or Material | Iron(Ii) Chloride Tetrahydrate |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?