Learn More
Iopromide, MedChemExpress
Beschreibung
Iopromide is a non-ionic, monomeric, iodine-based contrast medium for intravascular administration.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Iopromide |
| CAS | 73334-07-3 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C18H24I3N3O8 |
| Quantity | 50 mg |
| Solubility Information | H2O : 100 mg/mL (126.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (126.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(I)C(NC(COC)=O)=C(I)C(C(NCC(O)CO)=O)=C1I)N(CC(O)CO)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 791.11 |
| Formula Weight | 791.11 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?