Läs mer
Thermo Scientific™ Ion Exchange Stainless Steel (pressure resistant) Cartridges
Produktkod. 12632775 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Flow Rate:
1000 L/hr.
2000 L/hr.
300 L/hr.
950 L/hr.
Capacity:
1500 L
2000 L
2800 L
4000 L
6000 L
7000 L
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12632775
Brand: Thermo Scientific™ 02.4000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ready-to-connect for 300 to 3000L/hr requirements, these stainless-steel cartridges are practice-proven mixed bed systems for fully demineralized water.
Ready-to-connect for 300 to 3000L/hr requirements, Thermo Scientific™ Ion Exchange Stainless Steel Cartridges are practice-proven mixed bed systems for fully demineralized water.
Optimal performance is ensured by the flow design and the quality-controlled ion exchange resins. Provide fully demineralized water with only a very low conductivity.
To function reliably, ion exchange cartridges require not only high quality mixed bed resins, but also a reliable regeneration technology coupled with high-grade chemicals. Our regeneration services feature recorded evidence of the capacity and quality for every batch created. These records include:
  • Receiving inspection
  • Batch test record
  • TOC-Monitoring
  • DIN EN ISO 9001 : 2000
Common Specifications for all deionizers include:
  • All cartridges are pressure resistant up to 10 bar
  • Water temperature maximum is 30°C
  • Material for the cartridge is stainless steel V4A
  • Connectors are R3/4 in.
  • Wall mount for each cartridge is not included, but can be ordered using part number 03.1405
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Description DI 4000 Ion Exchange Stainless Steel (pressure resistant) Cartridges
Capacity 4000 L
Flow Rate 1000 L/hr.
Material Stainless Steel
Purification Method Ion Exchange
Resin Type Mixed Bed
Purity 0.1 to 20 μS/cm
Type Ion Exchange Cartridge
Height (Metric) 700 mm
Diameter (Metric) 240 mm
Net Weight (Metric) 27 kg
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.