Learn More
Iodomethyl Pivalate, TRC
Product Code. 30406846
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30406846 10 g
30399680 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30406846 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI70875010G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53064-79-2
Molecular Formula C6 H11 I O2
Molecular Weight (g/mol) 242.05
Synonym 2,2-Dimethyl-propanoic Acid Iodomethyl Ester, (Pivaloyloxy)methyl Iodide, 2,2-Dimethylpropionic Acid Iodomethyl Ester, Iodomethyl 2,2-Dimethylpropanoate
IUPAC Name iodomethyl 2,2-dimethylpropanoate
SMILES CC(C)(C)C(=O)OCI
Spécification
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H11IO2/c1-6(2,3)5(8)9-4-7/h4H2,1-3H3
Formula Weight 241.9804
Chemical Name or Material Iodomethyl pivalate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.