Learn More
Iodine(V) oxide, 98%
Codice prodotto. 11375019
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11375019
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087682.22
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
An oxidizing agent to remove CO from gas | CAS: 12029-98-0 | I2O5 | 333.804 g/mol
Iodine (V) oxide is used as an oxidizing agent to remove carbon monoxide from gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12029-98-0
Molecular Formula I2O5
Molecular Weight (g/mol) 333.804
MDL Number MFCD00011356
InChI Key BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine pentoxide, iodopentoxide, iodic anhydride, iodine v oxide, diiodine pentaoxide, unii-upu35c0q0n, upu35c0q0n, iodine oxide, jodpentoxyd, iodine pentaoxide
PubChem CID 159402
ChEBI CHEBI:29914
IUPAC Name iodyl iodate
SMILES O=I(=O)OI(=O)=O
Specifica
Melting Point 275°C to 350°C (decomposition)
Color White to Cream
pH 1.1
Physical Form Crystalline
Quantity 100 g
UN Number UN3085
Merck Index 14,5019
Solubility Information Soluble in water and nitric acid; Insoluble in absolute alcohol,chloroform,ethanol,ether and carbon disulfide.
Formula Weight 333.81
Percent Purity 98%
Sensitivity Hygroscopic; Light sensitive
Density 5.08 g/mL
Chemical Name or Material Iodine (V) oxide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato