Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Qubit™ Assay Tubes
Beskrivning
- Qubit assay tubes are 500μL, thin-walled polypropylene tubes for use with the Qubit Fluorometer
- 500 tubes per package
Beställningsinfo
Shipping Condition: Room temperature
Specifikationer
Specifikationer
| Product Line | Qubit |
| Content And Storage | Store at room temperature. |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Type | Assay Tube |
| Quantity | 500 tubes |
| For Use With (Equipment) | Qubit Fluorometer |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?