Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™-Pro Plasmid Miniprep Kit
Codice prodotto. 10707493
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
No. of Reactions:
10 Preps
250 Preps
50 Preps
missing translation for 'unitSize'
250 preps
50 preps
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10707493
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ CS30050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Includes
Miniprep Columns with Collection Tubes, Recovery Tubes, Resuspension Buffer, RNase A, Lysis Buffer, Precipitation Buffer, Wash Buffers 1 and 2, and Elution Buffer
The ChargeSwitch™-Pro Plasmid Miniprep Kit generates high-quality plasmid DNA without the use of harsh or potentially interfering reagents, for better success in downstream applications.
The ChargeSwitch™-Pro Plasmid Miniprep Kit generates high-quality plasmid DNA without the use of harsh or potentially interfering reagents, for better success in downstream applications.
• 100% ethanol-free, guanidinium-free, organics-free, aqueous protocol for a safer, more streamlined method
• Cleaner purified product for improved performance in downstream applications
• Ready-to-use, complete kit for a fast, hassle-free start
• Ideal for purifying plasmid DNA from 1-5 mL overnight bacterial cultures, yielding up to 20 μg of plasmid DNA
Order Info
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Column Type Spin Column
Content And Storage Store at room temperature.
Format Kit
Isolation Technology ChargeSwitch Chemistry
Scale Mini
Sample Type Bacterial Culture
Final Product Type Plasmid DNA
For Use With (Application) Next-Generation Sequencing, Transfection, Cloning, Sequencing, Transformation, Nucleic Acid Labeling, PCR, In Vitro Transcription
High-throughput Compatibility Not High-throughput Compatible (Manual)
No. of Reactions 50 Preps
Prep Scale < 100 μg (Small-Scale) Plasmid DNA
Product Line ChargeSwitch
Product Type Plasmid MiniPrep Kit
Quantity 50 Preps
Shipping Condition Room Temperature
Target Plasmid DNA
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato