Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Buccal Cell Kit
Product Code. 10097332
Click to view available options
No. of Reactions:
50 Preps
960 Preps
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10097332
Marque: Invitrogen™ CS11021
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
ChargeSwitch Lysis Buffer (L11)
ChargeSwitch Magnetic Beads
Proteinase K (20 mg/mL in 50 mM Tris-HCl, pH 8.5, 5 mM CaCl2, 50% glycerol)
ChargeSwitch Purification Buffer (N6)
ChargeSwitch Wash Buffer (W12)
ChargeSwitch Elution Buffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
Requires
Use of a magnetic accessory.
ChargeSwitch gDNA Buccal Cell Kit maximizes the yield of high quality genomic DNA from buccal samples for rapid buccal swab processing.
  • Sample size 1 buccal swab; Typical performance up to 6 μg
  • Maximum yield sensitivity
  • Rapid single-tube protocol, suitable for automation
  • High-quality DNA for downstream Single Tandem Repeat (STR) analysis
  • ChargeSwitch gDNA Buccal Cell Kit maximizes the yield of high quality genomic DNA from buccal samples for rapid buccal swab processing
Informations sur la commande
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Cell Type Buccal Cell
Content And Storage
All components of the ChargeSwitch™ gDNA Buccal Cell Kits are shipped at room temperature. Upon receipt, store the Proteinase K at 4°C. Store all other components at room temperature. All components are guaranteed stable for 6 months, if stored properly.
Components:
• ChargeSwitch™ Lysis Buffer (L11)
• ChargeSwitch™ Magnetic Beads
• Proteinase K (20 mg/mL in 50 mM Tris-HCl, pH 8.5, 5 mM CaCl2, 50% glycerol)
• ChargeSwitch™ Purification Buffer (N6)
• ChargeSwitch™ Wash Buffer (W12)
• ChargeSwitch™ Elution Buffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
Format Kit
Isolation Technology ChargeSwitch Chemistry
Sample Type Buccal Samples
For Use With (Application) Forensic
High-throughput Compatibility High-throughput Compatible
No. of Reactions 50 Preps
Product Line ChargeSwitch
Product Type gDNA Buccal Cell Kit
Quantity 50 Preps
Shipping Condition Room Temperature
Target Genomic DNA
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis