Learn More
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft Yellow Earplugs
Click to view available options
Corded:
Corded
Uncorded
Unit Size:
1 pair
200 pairs
250 pairs
Descrizione
- Made from a slow expanding, PU foam material
- Provides evenly distributed pressure, giving flexibility, and a good seal with optimum comfort.
- Bright, neon color makes it appealing to wearers
Specifica
Specifica
| Color | Yellow Neon |
| Certifications/Compliance | CE Approved |
| For Use With (Application) | For general industrial use |
| Pairs per Package | 250 Pairs |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 36 dB |
| Corded | Uncorded |
| Product Type | Ear Plugs |
| Material | Polyurethane |
| Style | Roll-down |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto