missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Integrin beta 7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Product Code. 17209533 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Packungsgröße:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
17209533 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17209533 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5117030

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: HT-29, THP-1, LO2, Mouse lung, Mouse thymus Immunogen sequence: MVALPMVLVL LLVLSRGESE LDAKIPSTGD ATEWRNPHLS MLGSCQPAPS CQKCILSHPS CAWCKQLNFT ASGEAEARRC ARREELLARG CPLEELEEPR GQQEVLQDQP LSQGARGEGA TQLAPQRVRV TLRPGEPQQL.

Integrin beta 7 associates with integrin alpha 4 (CD49d) to form the alpha 4 beta 7 integrin LPAM-1, expressed on intraepithelial lymphocytes. It also associates with alpha E (CD103) to form the alpha E beta 7 integrin HML-1, expressed on T cells adjacent to mucosal epithelium and intraepithelial lymphocytes. Ligands for LPAM-1 include VCAM-1 (CD106), MAdCAM-1 and fibronectin, while the ligand of HML-1 is E-cadherin (CD324). Integrin beta 7 plays an important role in the adhesion of leukocytes to endothelial cells promoting the transmigration of leukocytes to extravascular spaces during the inflammatory response.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin beta 7
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.26 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gene ITGB7
Gene Accession No. P26010, P26011
Gene Alias Gut homing receptor beta subunit; integrin beta 7; integrin beta 7 subunit; integrin beta-7; Integrin beta-P; integrin subunit beta 7; integrin, beta 7; ITGB7; Ly69; M290 IEL antigen
Gene Symbols ITGB7
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-140 of human ITGB7 (NP_0008801).
Purification Method Affinity chromatography
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 16421, 3695
Target Species Human, Mouse
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.