Learn More
Descripción
Integrin alpha 5/CD49e Monoclonal specifically detects Integrin alpha 5/CD49e in Human samples. It is validated for Block/Neutralize, ELISA, Functional Assay.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | Integrin alpha 5/CD49e |
| Applications | Blocking Assay, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SNAKA52 |
| Conjugate | DyLight 405 |
| Dilution | ELISA |
| Formulation | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Gene Alias | CD49 antigen-like family member E, CD49e, CD49e antigen, Fibronectin receptor subunit alpha, fibronectin receptor, alpha subunit, FNRAVLA5A, integrin alpha-5, Integrin alpha-F, integrin, alpha 5 (fibronectin receptor, alpha polypeptide), very late activation protein 5, alpha subunit, VLA-5 |
| Gene Symbols | ITGA5 |
| Host Species | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?