Learn More
Integrin alpha 5/CD49e Antibody (CL6945) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit. 30303463 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
30303463 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30303463 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP344403
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
Integrin alpha 5/CD49e Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 5/CD49e in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen Integrin alpha 5/CD49e
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone CL6945
Concentration LYOPH
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulation Lyophilized in 5% Trehalose.
Gene Alias CD49 antigen-like family member E, CD49e, CD49e antigen, Fibronectin receptor subunit alpha, fibronectin receptor, alpha subunit, FNRAVLA5A, integrin alpha-5, Integrin alpha-F, integrin, alpha 5 (fibronectin receptor, alpha polypeptide), very late activation protein 5, alpha subunit, VLA-5
Host Species Mouse
Immunogen This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P08648, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Purification Method Protein A purified
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Research Discipline CD Markers, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, GPCR, Immunology, Signal Transduction, Stem Cells
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3678
Reconstitution Centrifuge the vial of lyophilized antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Reconstitute by adding sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1mg/mL.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4⪚C short term. Aliquot and store at -20⪚C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.