Beschreibung
Integrin alpha 3/CD49c Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 3/CD49c in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Integrin alpha 3/CD49c |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | P1B5 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | antigen identified by monoclonal J143, CD49 antigen-like family member C, CD49c, CD49c antigen, FLJ34631, FLJ34704, FRP-2, Galactoprotein B3, GAP-B3, GAPB3CD49C, integrin alpha-3, integrin, alpha 3 (antigen CD49C, alpha 3 subunit of VLA-3 receptor), MSK18, VCA-2, very late activation protein 3 receptor, alpha-3 subunit, VL3A, VLA-3 subunit alpha, VLA3a |
| Host Species | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?