Få mere at vide
Indium(III) oxide, 99.9997%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 11934161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11934161
Brand: Thermo Scientific Acros 193170050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-43-2
Molecular Formula In2O3
Molecular Weight (g/mol) 277.63
MDL Number MFCD00011060
InChI Key PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Tekniske data
Color Yellow
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Assay Percent Range 81.0 to 84.3% (In) (Complexometry)
Linear Formula In2O3
Merck Index 15,4992
Solubility Information Solubility in water: insoluble
Formula Weight 277.63
Percent Purity 99.9997%
Grade Trace Metal Basis
Packaging Glass bottle
Chemical Name or Material Indium(III) oxide
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.