Learn More
IMPDH2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 67663-1-IG-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 30236666
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.33 NOK
    1500.75 NOK / 20µL
    Save 209.58 NOK
    12% Off
Description
The IMPDH2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human IMPDH2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The IMPDH2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
IMPDH2
Monoclonal
500 μg/mL
IMPD2; IMPDH-II
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
56 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
1B1G8
Unconjugated
Mouse
Protein A purification
RUO
3615
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody
IgG1
Product Suggestions
Product Suggestions
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis