Learn More
Imaradenant, MedChemExpress
Product Code. 16403678
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Product Code. Quantity unitSize
16403678 10 mg 10mg
16400067 50 mg 50mg
16404756 100 mg 100mg
16476407 5 mg 5mg
4 options
Product Code. 16403678
Brand: Medchem Express HY101980
MedChemExpress AZD4635 (HTL1071) is a potent, selective and orally active adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist. AZD4635 binds to human A2AR with a Ki of 1.7 nM and shows >30-fold selectivity over other adenosine receptors.
AZD4635 (HTL1071) is a potent, selective and orally active adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist. AZD4635 binds to human A2AR with a Ki of 1.7 nM and shows >30-fold selectivity over other adenosine receptors.
Spécification
Chemical Name or Material Imaradenant
CAS 1321514-06-0
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C15H11ClFN5
Quantity 10 mg
Synonym HTL1071 AZD4635
Solubility Information DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (263.83 mM)
SMILES NC1=NC(C2=CC=C(F)C=C2)=C(C3=CC(Cl)=NC(C)=C3)N=N1
Molecular Weight (g/mol) 315.73
Formula Weight 315.73
Percent Purity 98.85%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.