Beschreibung
- puReTaq DNA polymerase and high-purity reagents provide robust performance with very low levels of contaminating DNA
- Manufacturing process locks in performance for excellent reproducibility with less risk of pipetting errors and contamination
- Long-term ambient-temperature stability simplifies shipping and removes any need for freezer storage
- Verified for real-time PCR
- Ready-To-Go means simply add template DNA and primers and cycle
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | Room temperature stable beads containing ∼ 2.5 units of recombinant PuReTaq DNA Polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilizers, BSA and reaction Buffer. |
| Format | 0.2mL Tube with hinged cap |
| Quantity | 1 Kit |
| For Use With (Application) | Standard PCR |
| No. of Reactions | 96 |
| Volume | 200μL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?