Description
ILF3 Polyclonal antibody specifically detects ILF3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigen | ILF3 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | PerCP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | Double-stranded RNA-binding protein 76, double-stranded RNA-binding protein, 76 kD, DRBF, DRBP76M-phase phosphoprotein 4, dsRNA binding protein NFAR-2/MPP4, interleukin enhancer binding factor 3, 90kDa, interleukin enhancer-binding factor 3, MPHOSPH4interleukin enhancer binding factor 3, 90kD, MPP4MMP4, NF90CBTF, NFAR-1, NFAR2, NFARNF110, NF-AT-90, Nuclear factor associated with dsRNA, Nuclear factor of activated T-cells 90 kDa, nuclear factor of activated T-cells, 90 kD, TCP110, TCP80, Translational control protein 80 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-270 of human ILF3 (NP_036350.2).,, Sequence:, MRPMRIFVNDDRHVMAKHSSVYPTQEELEAVQNMVSHTERALKAVSDWIDEQEKGSSEQAESDNMDVPPEDDSKEGAGEQKTEHMTRTLRGVMRVGLVAKGLLLKGDLDLELVLLCKEKPTTALLDKVADNLAIQLAAVTEDKYEILQSVDDAAIVIKNTKEPPLSLTIHLTSPVVREEMEKVLAGETLSVNDPPDVLDRQKCLAALASLRHAKWFQARANGLKSCVIVIRVLRDLCTRVPTWGPLRGWPLELLCEKSIGTANRPMGAGE |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?