Learn More
Descripción
IL-28B/IFN-lambda 3 Polyclonal antibody specifically detects IL-28B/IFN-lambda 3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | IL-28B/IFN-lambda 3 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Biotin |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | interleukin-28B, IL28B, IL-28B, IL28C, interferon, lambda 3 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the center of human IL-28B. The immunogen is located within amino acids 120 - 170 of IL-28B . Amino Acid Squence: IQPQPTAGPRTRGRLH |
| Purification Method | Peptide affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?