missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
IL-15 Monoclonal antibody specifically detects IL-15 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IL-15 |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | ordesekimab |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| Gene Accession No. | P40933 |
| Gene Alias | IL-15MGC9721, interleukin 15, interleukin-15 |
| Host Species | Human |
| Immunogen | IL-15 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?