Learn More
IgY++ (IgG)(H+L) Donkey anti-Chicken, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Chicken Affinipure Secondary Antibody
Brand: Proteintech SA00001-14-200UL
This item is not returnable.
View return policy
Specifikationer
| IgY++ (IgG)(H+L) | |
| HRP | |
| Donkey | |
| 200 μL | |
| Chicken | |
| Liquid |
| ELISA, Western Blot | |
| 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA | |
| The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. | |
| Secondary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering