Description
IgM Monoclonal specifically detects IgM in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | Mouse IgM |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | II/41 |
| Concentration | 0.5 mg/mL |
| Conjugate | Biotin |
| Dilution | Flow Cytometry |
| Formulation | Aqueous buffer, may contain carrier protein/stabilizer (proprietary). with 0.09% Sodium Azide |
| Gene Alias | Constant region of heavy chain of IgM, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, Hepatitis B virus receptor binding protein, Ig mu chain C region, IGHM, Immunoglobin heavy constant mu, Immunoglobulin heavy constant gamma 3, Immunoglobulin heavy mu chain, immunoglobulin mu, Immunoglobulin mu chain, Imunoglobulin heavy chain, MGC104996, MGC52291, mu, -region CH4 membrane bound domain, VH |
| Gene Symbols | IGHM |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?