Learn More
IgG(H+L) Goat anti-Swine, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 17640307 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Packungsgröße:
1mL
Artikelnummer. Quantity unitSize
17640307 1 mL 1mL
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17640307
Marke: Proteintech SA0000151ML
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Goat anti-Swine Affinipure Secondary Antibody
Spezifikation
Antigen IgG(H+L)
Applications ELISA, Western Blot
Conjugate HRP
Formulation 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Host Species Goat
Purification Method The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Quantity 1 mL
Primary or Secondary Secondary
Target Species Swine
Content And Storage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen