Learn More
IgG Antibody (SPM556), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP2-34428APC
Code produit. 18105735
  • 5420.00 NOK / 0.10mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
IgG Monoclonal specifically detects IgG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
IgG
Monoclonal
APC
Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Mouse
75 kDa
0.1 mL
Immunology
3500
Human
Purified
Flow Cytometry
SPM556
Flow Cytometry
IGHG1
Purified human Ig Gamma Chain
Protein A or G purified
RUO
Primary
Recognizes a protein of 75kDa, identified as gamma heavy chain of human immunoglobulins. It does not cross-react with alpha (IgA), mu (IgM), epsilon (IgE), or delta (IgD), heavy chains, T-cells, monocytes, granulocytes, or erythrocytes. This monoclonal antibody is useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkins lymphomas. The most common feature of these malignancies is the restricted expression of a single heavy chain class. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.
Store at 4C in the dark.
IgG2a κ
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only