Learn More
IFT88 Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 13967-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16872414
  • 1710.33 NOK / 20µL
Description
This antibody was raised against the C-terminal region of human IFT88 and can detect the endogenous level of IFT88.
This gene encodes a member of the tetratrico peptide repeat family. Mutations of a similar gene in mouse can cause polycystic kidney disease. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
Specifications
Specifications
IFT88
Polyclonal
Unconjugated
IFT88
IFT88, TPR repeat protein 10, TTC10
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
21821, 305918, 477345, 8100
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q13099, Q61371
IFT88
IFT88 Fusion Protein Ag4980
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Canine, Human
Antibody
IgG
Certificates
Promotions
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt