Learn More
IFIH1 Mouse anti-Human, Clone: OTI1C7, lyophilized, TrueMAB™
Description
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
Melanoma differentiation associated gene 5, MDA5, is a pattern recognition receptor to transmit the signal.Once activated, both proteins signal through IPS-1 activating transcription factors NF- kappaB and IRF-3 and ultimately activating apoptosis, cytokine signaling, and inflammation. RIG-I is essential for signaling by influenza A, influenza B, human respiratory syncytial virus, paromyxoviruses, Japanese encephalitis virus. MDA5 is essential for signaling by picornavirus. Both RIG-I and MDA5 are responsible for signaling by West Nile virus.
Spécification
Spécification
| Antigen | IFIH1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI1C7 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 |
| Gene | IFIH1 |
| Gene Accession No. | Q9BYX4 |
| Gene Alias | AGS7, Hlcd, IDDM19, MDA-5, MDA5, RLR-2, SGMRT1 |
| Gene Symbols | IFIH1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?